4-(Difluormethoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470112-5G
SIAL470112-5GEA
45.6
EUR
SIAL470112-5G
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Formel:
C₈H₆F₂O₂ |
MDL:
MFCD00042252 CAS-Nummer: 73960-07-3 EINECS: 277-653-5 |