2-(Difluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

470120-5G
SIAL470120-5GEA 57 EUR
SIAL470120-5G
2-(Difluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
2-(Difluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,14 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190104
CAS-Nummer: 22236-04-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR