4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

470147-5G
SIAL470147-5GEA 227 EUR
SIAL470147-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201,15 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061240
CAS-Nummer: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR