2-(Propylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Propylethanolamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470201-25ML
SIAL470201-25MLEA 170 EUR
SIAL470201-25ML
2-(Propylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Propylamino)ethanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,901 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002844
CAS-Nummer: 16369-21-4
EINECS: 240-426-6