Bismut(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Bismuttrichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

470279-5G
SIAL470279-5GEA 88 EUR
SIAL470279-5G
Bismut(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Molecular Weight: 315.34 g/mol
Siedepunkt: 447
Schmelzpunkt: 232
Dichte: 4.75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003461
CAS-Nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01261

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR