α,α,α-Trifluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)toluol, 3-Methylbenzotrifluorid, 1-Methyl-3-(trifluormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470384-5G
SIAL470384-5GEA 98.9 EUR
SIAL470384-5G
α,α,α-Trifluor-m-xylol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-m-xylol
Formel: C₈H₇F₃
Molecular Weight: 160,14 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,148 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00190105
CAS-Nummer: 401-79-6