Methyl-2,6-dimethoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dimethoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470694-1G
SIAL470694-1GEA
39
EUR
SIAL470694-1G
Methyl-2,6-dimethoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,6-dimethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00075861 CAS-Nummer: 2065-27-2 |