Antimon(III)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470732-5ML
SIAL470732-5MLEA
220
EUR
SIAL470732-5ML
Antimon(III)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)isopropoxid
Formel:
C₉H₂₁O₃Sb Molecular Weight: 298,80 g/mol |
MDL:
MFCD00143623 CAS-Nummer: 18770-47-3 EINECS: 242-561-6 UN: 3082 ADR: 9,III |