Brom, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

470864-50G
SIAL470864-50GEA 61 EUR
SIAL470864-50G
Brom, Sigma-Aldrich®
Bromine
Formel: Br₂
Molecular Weight: 159,81 g/mol
Siedepunkt: 58,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7,2 °C
Dichte: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR