3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)metaborsäure, 3,5-Bis(trifluormethyl)benzolboronsäure, Dihydroxy(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471070-5G
SIAL471070-5GEA
94.2
EUR
SIAL471070-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₅BF₆O₂ |
MDL:
MFCD00051850 CAS-Nummer: 73852-19-4 |