1-(Dimethylamino)-2-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N,N-Dimethylisopropanolamin, N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

471526-250ML
SIAL471526-250MLEA 40.4 EUR
SIAL471526-250ML
1-(Dimethylamino)-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1-(Dimethylamino)-2-propanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 125…127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004532
CAS-Nummer: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2733
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR