1-(3-Methoxyphenyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
471682-5G
SIAL471682-5GEA 29.8 EUR
SIAL471682-5G
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(3-Methoxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,082 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040733
CAS-Nummer: 16015-71-7
EINECS: 240-154-8
UN: 3267
ADR: 8,III