tert-Butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: tert-Butylalkohol, Trimethylcarbinol, 2-Methyl-2-propanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

471712-100ML
SIAL471712-100MLEA 67 EUR
SIAL471712-100ML
tert-Butanol, Sigma-Aldrich®
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 82,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25,3 °C
Dichte: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004464
CAS-Nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR