2,2'-(Methylimino)diethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: N-Methyldiethanolamin, N,N-Diethanolmethylamin, N-Methyl-2,2'-iminodiethanol, AMIETOL M 12, MDEA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

471828-25ML 471828-18L 471828-250ML 471828-2L
SIAL471828-25MLEA 30.1 EUR
SIAL471828-25ML SIAL471828-18L SIAL471828-250ML SIAL471828-2L
2,2'-(Methylimino)diethanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Methyliminodiethanol
Formel: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 137 °C
MDL: MFCD00002848
CAS-Nummer: 105-59-9
EINECS: 203-312-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR