2,2'-(Methylimino)diethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methyldiethanolamin, N,N-Diethanolmethylamin, N-Methyl-2,2'-iminodiethanol, AMIETOL M 12, MDEA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471828-25ML
471828-18L
471828-250ML
471828-2L
SIAL471828-25MLEA
30.1
EUR
SIAL471828-25ML
SIAL471828-18L
SIAL471828-250ML
SIAL471828-2L
2,2'-(Methylimino)diethanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Methyliminodiethanol
Formel:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 137 °C |
MDL:
MFCD00002848 CAS-Nummer: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...