(S)-(+)-Ketoprofen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid, S-(+)-Ketoprofen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471909-1G
SIAL471909-1GEA
134
EUR
SIAL471909-1G
(S)-(+)-Ketoprofen, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Ketoprofen
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ Molecular Weight: 254,29 g/mol |
MDL:
MFCD00673316 CAS-Nummer: 22161-81-5 |