9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471984-5G
SIAL471984-5GEA
114
EUR
SIAL471984-5G
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonen, Sigma-Aldrich®
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonen
Formel:
C₈H₁₂O Molecular Weight: 124,18 g/mol |
MDL:
MFCD00086420 CAS-Nummer: 637-90-1 EINECS: 211-308-1 |