2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

472190-2G
SIAL472190-2GEA 119 EUR
SIAL472190-2G
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel: C₈H₃F₄NO
Molecular Weight: 205.11 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (2.5 mmHg)
Dichte: 1.418 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00673069
CAS-Nummer: 69922-27-6
UN: 2922
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR