1-Chlor-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
473324-50ML
SIAL473324-50MLEA
113
EUR
SIAL473324-50ML
1-Chlor-2-methylbutan, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-methylbutan
Formel:
C₅H₁₁Cl Molecular Weight: 106,6 g/mol |
MDL:
MFCD00039366 CAS-Nummer: 616-13-7 EINECS: 210-466-9 |