(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
473960-1G
SIAL473960-1GEA 32.3 EUR
SIAL473960-1G
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel: C₃H₉NO₂
MDL: MFCD00798260
CAS-Nummer: 61278-21-5