1H,1H-Pentafluorpropylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methylpropensäure(2,2,2,3,3-pentafluorpropyl)ester, 1H,1H-Pentafluorpropylmethacrylat, 1H,1H-Perfluorpropylmethacrylat, Methacrylsäure(2,2,2,3,3-pentafluorpropyl)ester
474193-5ML
SIAL474193-5MLEA 129 EUR
SIAL474193-5ML
1H,1H-Pentafluorpropylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
1H,1H-Pentafluorpropylmethacrylat
Formel: C₇H₇F₅O₂
Molecular Weight: 218,12 g/mol
MDL: MFCD00039256
CAS-Nummer: 45115-53-5
EINECS: 256-191-8
UN: 3272
ADR: 3,III