1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate

Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

474401-25ML
SIAL474401-25MLEA 0 EUR
SIAL474401-25ML
1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1H,1H,5H-Octafluorpentylacrylat
Formel: C₈H₆F₈O₂
Molecular Weight: 286,12 g/mol
MDL: MFCD00039279
CAS-Nummer: 376-84-1
EINECS: 206-816-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR