1H,1H,7H-Dodecafluorheptylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

474428-5ML
SIAL474428-5MLEA 78.6 EUR
SIAL474428-5ML
1H,1H,7H-Dodecafluorheptylacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1H,1H,7H-Dodecafluorheptylacrylat
Formel: C₁₀H₆F₁₂O₂
MDL: MFCD00080746
CAS-Nummer: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR