1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
HFBA, 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Acrylate, Acrylic acid 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
474452-25ML
SIAL474452-25MLEA
315
EUR
SIAL474452-25ML
1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat, Sigma-Aldrich®
1H,1H,3H-Hexafluorbutylacrylat
Formel:
C₇H₆F₆O₂ Molecular Weight: 236,1118 g/mol |
MDL:
MFCD00044091 CAS-Nummer: 54052-90-3 |