2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chloro-2-isothiocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

474886-2G
SIAL474886-2GEA 78.1 EUR
SIAL474886-2G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NS
Molecular Weight: 237,63 g/mol
Siedepunkt: 114…117 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041055
CAS-Nummer: 23165-49-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR