Monoethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
475505-5G
SIAL475505-5GEA
83.8
EUR
SIAL475505-5G
Monoethylsuccinat, Sigma-Aldrich®
Monoethylsuccinat
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,14 g/mol |
MDL:
MFCD00053346 CAS-Nummer: 1070-34-4 EINECS: 213-973-3 |