4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: α,α,α-Trifluor-p-tolylisothiocyanat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

476099-1G 476099-5G
SIAL476099-1GEA 44.4 EUR
SIAL476099-1G SIAL476099-5G
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Siedepunkt: 205…207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
MDL: MFCD00039645
CAS-Nummer: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR