1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
476323-100G
SIAL476323-100GEA
248
EUR
SIAL476323-100G
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzol
Formel:
C₁₈H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 292,3300 g/mol |
MDL:
MFCD00039154 CAS-Nummer: 2479-46-1 |