1-Iod-3-methylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylbutyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
476447-10G
SIAL476447-10GEA 46.6 EUR
SIAL476447-10G
1-Iod-3-methylbutan, Sigma-Aldrich®
1-Iod-3-methylbutan
Formel: C₅H₁₁I
Molecular Weight: 198,05 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,515 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039414
CAS-Nummer: 541-28-6
EINECS: 208-773-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05136