2-Methylbutyrylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DL-2-Methylbutyryl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
476471-5G
SIAL476471-5GEA
65
EUR
SIAL476471-5G
2-Methylbutyrylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutyrylchlorid
Formel:
C₅H₉ClO Molecular Weight: 120,58 g/mol |
MDL:
MFCD00041726 CAS-Nummer: 57526-28-0 EINECS: 260-787-3 |