Formaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Formal, Methylal, Dimethoxymethan

47676-250ML
SIAL47676-250MLEA 45.8 EUR
SIAL47676-250ML
Formaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Formaldehyddimethylacetal
Formel: CH₂(OCH₃)₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –105 °C
Dichte: 0,821 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008495
CAS-Nummer: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR