2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

477001-10G
SIAL477001-10GEA 157 EUR
SIAL477001-10G
2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2-Hexen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98,5 °C
Dichte: 0,678 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009473
CAS-Nummer: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR