(Formylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Oxoethyl)triphenylphosphonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
47718-10G
SIAL47718-10GEA
65.8
EUR
SIAL47718-10G
(Formylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
(Formylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel:
C₂₀H₁₈ClOP |
MDL:
MFCD00012003 CAS-Nummer: 62942-43-2 EINECS: 263-767-2 |