5-tert-Butylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
477532-1G
SIAL477532-1GEA
107
EUR
SIAL477532-1G
5-tert-Butylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butylsalicylaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178,23 g/mol |
MDL:
MFCD01321335 CAS-Nummer: 2725-53-3 |