α,4-Dibrom-2-fluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Brom-2-fluorbenzylbromid, 1-Brom-4-(brommethyl)-3-fluorbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

477559-5G
SIAL477559-5GEA 51.4 EUR
SIAL477559-5G
α,4-Dibrom-2-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
α,4-Dibrom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Molecular Weight: 267,92 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 30 °C
MDL: MFCD00055467
CAS-Nummer: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR