Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV), Zr(TMHD)4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
478865-5G
SIAL478865-5GEA
122
EUR
SIAL478865-5G
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV)
Formel:
C₄₄H₇₆O₈Zr Molecular Weight: 824,29 g/mol |
MDL:
MFCD00145380 CAS-Nummer: 18865-74-2 |