(R)-(-)-2-Chlormandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
478873-500MG
SIAL478873-500MGEA
158
EUR
SIAL478873-500MG
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,59 g/mol |
MDL:
MFCD00798429 CAS-Nummer: 52950-18-2 EINECS: 444-040-0 |