4-Brombenzaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-α,α-diethoxytoluol, 1-Brom-4-(diethoxymethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
478962-10ML
SIAL478962-10MLEA
58.3
EUR
SIAL478962-10ML
4-Brombenzaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzaldehyddiethylacetal
Formel:
C₁₁H₁₅BrO₂ Molecular Weight: 259,14 g/mol |
MDL:
MFCD01863514 CAS-Nummer: 34421-94-8 |