4-Brombenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
479152-1G
SIAL479152-1GEA 93 EUR
SIAL479152-1G
4-Brombenzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzylamin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
MDL: MFCD00047931
CAS-Nummer: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,II