1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
479500-1G
479500-5G
SIAL479500-1GEA
116
EUR
SIAL479500-1G
SIAL479500-5G
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethan
Formel:
C₂₆H₄₈P₂ |
MDL:
MFCD00015521 CAS-Nummer: 23743-26-2 UN: 1325 ADR: 4.1,II |