1-Methoxy-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
479756-5ML
SIAL479756-5MLEA
65.8
EUR
SIAL479756-5ML
1-Methoxy-2-butanol, Sigma-Aldrich®
1-Methoxy-2-butanol
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molecular Weight: 104,15 g/mol |
MDL:
MFCD00059143 CAS-Nummer: 53778-73-7 EINECS: 258-763-2 |