4-Phenoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
480142-5G
SIAL480142-5GEA 70.8 EUR
SIAL480142-5G
4-Phenoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Phenoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₃
Molecular Weight: 214,03 g/mol
MDL: MFCD00093312
CAS-Nummer: 51067-38-0