3,5-Dimethoxybenzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
480622-5G
SIAL480622-5GEA
131
EUR
SIAL480622-5G
3,5-Dimethoxybenzylbromid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzylbromid
Formel:
C₉H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 231,0864 g/mol |
MDL:
MFCD01321368 CAS-Nummer: 877-88-3 |