4-Ethinylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Aminophenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-aminobenzol, (4-Aminophenyl)ethin, 1-Amino-4-ethinylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481122-5G
SIAL481122-5GEA
157
EUR
SIAL481122-5G
4-Ethinylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Ethinylanilin
Formel:
C₈H₇N Molecular Weight: 117,15 g/mol |
MDL:
MFCD00168824 CAS-Nummer: 14235-81-5 |