Gold(I)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

481130-1G 481130-5G
SIAL481130-1GEA 366 EUR
SIAL481130-1G SIAL481130-5G
Gold(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Gold(I)chlorid
Formel: AuCl
Schmelzpunkt: 170 °C
Dichte: 7,57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00046175
CAS-Nummer: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04528

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR