Bromcyan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

481432-25G
SIAL481432-25GEA 75.5 EUR
SIAL481432-25G
Bromcyan, Sigma-Aldrich®
Bromcyan
Formel: CBrN
Siedepunkt: 61,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52 °C
Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011597
CAS-Nummer: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR