Dikupferselenid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Copper(I) selenide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

481629-5G
SIAL481629-5GEA 175 EUR
SIAL481629-5G
Dikupferselenid, Sigma-Aldrich®
Dikupferselenid
Formel: Cu₂Se
Molecular Weight: 206,05 g/mol
Schmelzpunkt: 1113 °C
Dichte: 6,84 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049908
CAS-Nummer: 20405-64-5
EINECS: 243-796-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,02736

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR