4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481785-5G
SIAL481785-5GEA
93.9
EUR
SIAL481785-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O Molecular Weight: 208,57 g/mol |
MDL:
MFCD00040722 CAS-Nummer: 34328-46-6 EINECS: 251-940-5 |