5-Fluor-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481904-5G
SIAL481904-5GEA
85.4
EUR
SIAL481904-5G
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₄FNO₄ Molecular Weight: 185,11 g/mol |
MDL:
MFCD00055635 CAS-Nummer: 320-98-9 |