(R)-(+)-1,2-Dodecandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
482234-500MG
SIAL482234-500MGEA 202 EUR
SIAL482234-500MG
(R)-(+)-1,2-Dodecandiol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,2-Dodecandiol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
CAS-Nummer: 85514-84-7